Chloroform-D1 99.8+ atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Chloroform-D
209560250
209561000
209565000
ACRO209560250EA
280
DKK
ACRO209560250
ACRO209561000
ACRO209565000
Chloroform-D1 99.8+ atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Formel:
CDCl₃ Kogepunkt: 60,8 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –64 °C Massefylde: 1,5 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000827 CAS-nummer: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 UN nummer: 1888 ADR: 6.1,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.01 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.80 % |
TMS | 0.028 to 0.032 v/v% |