Chloroform-D1 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Chloroform-D
166250250 166250500 166251000 166252500 166255000
ACRO166250250EA 305 DKK
ACRO166250250 ACRO166250500 ACRO166251000 ACRO166252500 ACRO166255000
Chloroform-D1 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Formel: CDCl₃
Molekylvægt: 120.38 g/mol
Kogepunkt: 60.8
Smeltepunkt: –64 °C
Massefylde: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000827
CAS-nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN nummer: 1888
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
HPLC ≥97.5 %