1,1,2,2-Tetrachlorethan-D2 (99.5% D) for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,1,2,2-Tetrachlor(1,2-2H2)ethan
321310010 321310050 321310250
ACRO321310010EA 211 DKK
ACRO321310010 ACRO321310050 ACRO321310250
1,1,2,2-Tetrachlorethan-D2 (99.5% D) for NMR spectroscopy
1,1,2,2-Tetrachlorethan-D2
Formel: Cl₂CDCDCl₂
Kogepunkt: 146 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: -43 °C
Massefylde: 1,61 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00037672
CAS-nummer: 33685-54-0
EINECS: 251-634-1
UN nummer: 1702
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.50 %