Acteone-D6
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
AE51.1 AE51.2
ROTHAE51.1EA 655.75 DKK
ROTHAE51.1 ROTHAE51.2
Acteone-D6
Acteone-D6
Formel: D₃CC(O)CD₃
Kogepunkt: 55,5 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –19 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044635
CAS-nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN nummer: 1090
ADR: 3,II