Acteone-D6 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Propanon-D6
325320100 325320500 325322500
ACRO325320100EA 628 DKK
ACRO325320100 ACRO325320500 ACRO325322500
Acteone-D6 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Acteone-D6
Formel: D₃CC(O)CD₃
Molekylvægt: 64.03 g/mol
Kogepunkt: 55 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –93 °C
Massefylde: 0.87 g/cm³
Flammepunkt: –20 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044635
CAS-nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN nummer: 1090
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %