Acteone-D6 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Propanon-D6
166220100 166220250 166220500
ACRO166220100EA 541 DKK
ACRO166220100 ACRO166220250 ACRO166220500
Acteone-D6 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Acteone-D6
Formel: D₃CC(O)CD₃
Molekylvægt: 64.03 g/mol
Kogepunkt: 55 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –93 °C
Massefylde: 0.87 g/cm³
Flammepunkt: –20 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044635
CAS-nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN nummer: 1090
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure