Acetonitril-D3
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cyanomethane-D3, Acetonitrile-d3, Ethannitrile-D3, Trideuteroacetonitrile, Methyl-d3 cyanide, Methyl cyanide-D3, Acetonitrile-[²H₃]
AE52.1 AE52.2
ROTHAE52.1EA 745.11 DKK
ROTHAE52.1 ROTHAE52.2
Acetonitril-D3
Acetonitril-D3
Formel: D₃CCN
Molekylvægt: 44.03 g/mol
Kogepunkt: 80.7
Smeltepunkt: –42 °C
Massefylde: 0.844 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 2 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001881
CAS-nummer: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN nummer: 1648
ADR: 3 II