Acetonitril-D3 (99.8% D)
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
DLM-21-10 DLM-21-10X0.75
CAMBDLM-21-10EA 0 DKK
CAMBDLM-21-10 CAMBDLM-21-10X0.75
Acetonitril-D3 (99.8% D)
Acetonitril-D3
Formel: D₃CCN
Kogepunkt: 80,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –42 °C
Massefylde: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 2 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001881
CAS-nummer: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN nummer: 1648
ADR: 3,II