Acetonitril-D3 (99% D) for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cyanomethane-D3, Acetonitrile-d3, Ethannitrile-D3, Trideuteroacetonitrile, Methyl-d3 cyanide, Methyl cyanide-D3, Acetonitrile-[²H₃]
166230100 166230250 166230500 166232500
ACRO166230100EA 702 DKK
ACRO166230100 ACRO166230250 ACRO166230500 ACRO166232500
Acetonitril-D3 (99% D) for NMR spectroscopy
Acetonitril-D3
Formel: D₃CCN
Kogepunkt: 79…81 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –46 °C
Massefylde: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 2 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001881
CAS-nummer: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN nummer: 1648
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %