Xylen
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
9713.1 9713.2 9713.3 9713.4
ROTH9713.1EA 0 DKK
ROTH9713.1 ROTH9713.2 ROTH9713.3 ROTH9713.4
Xylen
Xylen
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Kogepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –34 °C
Massefylde: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077264
CAS-nummer: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN nummer: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM