Xylen ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
28973.294EA
219
DKK
28973.294
28973.328
28973.556
28973.363
28973.465
28973.950
Xylen ≥98%, TECHNICAL
Xylen
Formel:
C₆H₄(CH₃)₂ Kogepunkt: 140 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –34 °C Massefylde: 0,86 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 25 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00077264 CAS-nummer: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 UN nummer: 1307 ADR: 3,III REACH: 01-2119488216-32 Merck Index: 13,10136 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 98% |