Xylen, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dimethylbenzene
390790010 390790025
390790010.EA 486 DKK
390790010. 390790025.
Xylen, extra pure
Xylen
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molekylvægt: 106.17 g/mol
Kogepunkt: 136…140 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –34 °C
Massefylde: 0.865 g/cm³
Flammepunkt: 23 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077264
CAS-nummer: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN nummer: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥98.0 % (mixed isomers)
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test