Hexan (blanding af isomere)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hexanes, Isohexane
7782.1 7782.2 7782.3
ROTH7782.1EA 0 DKK
ROTH7782.1 ROTH7782.2 ROTH7782.3
Hexan (blanding af isomere)
Hexan (blanding af isomere)
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molekylvægt: 86.18 g/mol
Kogepunkt: 68…70 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 0.66 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –22 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179311
CAS-nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN nummer: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM