Hexan (blanding af isomere) 99%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hexanes, Isohexane
411540010 411540025 411540100
ACRO411540010EA 276 DKK
ACRO411540010 ACRO411540025 ACRO411540100
Hexan (blanding af isomere) 99%, pure
Hexan (blanding af isomere)
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Kogepunkt: 68…70 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 0,659 g/cm³
Flammepunkt: –22 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009520
CAS-nummer: 92112-69-1
EINECS: 203-777-6
UN nummer: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 % (sum of isomers)