Heptan, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
24548.298EA 354 DKK
24548.298 24548.550 24548.367 24548.460
Heptan, TECHNICAL
Heptane (mixture of isomers)
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Molekylvægt: 100.2 g/mol
Kogepunkt: 97…98 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –90,5 °C
Massefylde: 0.68 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN nummer: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dabde8793eb27ef796098b842bf18b9ced8539b8&vid=d30a8083280d1915a43f51d93c49f9b76eabd579&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay min. 98.5%
Refractive index (20°C) 1.39 - 1.405
Evaporation residue Max. 20 ppm
Boiling point 90 - 100 °C