2,5-Dimethoxytetrahydrofuran til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02961.0050 8.02961.0250 8.02961.9050 8.02961.0025
8.02961.0050EA 273 DKK
8.02961.0050 8.02961.0250 8.02961.9050 8.02961.0025
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran til syntese, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Formel: C₆H₁₂O₃
Kogepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –45 °C
Massefylde: 1,021 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005359
CAS-nummer: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 300 g/l (20 °C)
Melting Point -45 °C
Molar Mass 132.15 g/mol
Boiling Point 145 - 148 °C (1.013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 35 °C
Refractive Index 1.418 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.0 - 12.3 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (300 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 205 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid