2,5-Dimethoxytetrahydrofuran cis- and trans-mixture 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
115671000 115675000
ACRO115671000EA 453 DKK
ACRO115671000 ACRO115675000
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran cis- and trans-mixture 99%
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Formel: C₆H₁₂O₃
Kogepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –45 °C
Massefylde: 1,021 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005359
CAS-nummer: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %