2-Methylcyclohexanol cis- and trans-mixture 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methylcyclohexan-1-ol
166890010 166892500 166890025
ACRO166890010EA 1370 DKK
ACRO166890010 ACRO166892500 ACRO166890025
2-Methylcyclohexanol cis- and trans-mixture 99%
2-Methylcyclohexanol
Formel: C₇H₁₄O
Kogepunkt: 163…166 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –38 °C
Massefylde: 0,93 g/cm³
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001443
CAS-nummer: 583-59-5
EINECS: 209-512-0
UN nummer: 2617
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %