2-Methyl-2-pentenal ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Methylpent-2-enal
A15729.14
A15729.22
A15729.36
A15729.14EA
527
DKK
A15729.14
A15729.22
A15729.36
2-Methyl-2-pentenal ≥97%
2-Methyl-2-pentenal
Purity: 97%
CAS No.: 623-36-9
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4495
Odour: Pleasant
Melting Point: -90°
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 506124
UN No.: 1988
MDL No.: MFCD00006978
Formel:
C₆H₁₀O Molekylvægt: 98.14 g/mol Kogepunkt: 134…136 °C Smeltepunkt: –90 °C Massefylde: 0.860 Flammepunkt: 31 °C (87 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006978 CAS-nummer: 623-36-9 EINECS: 210-789-5 UN nummer: 1988 ADR: 3 III |