2-Methyl-2-pentenal 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methylpent-2-enal
359960250 359961000
ACRO359960250EA 386 DKK
ACRO359960250 ACRO359961000
2-Methyl-2-pentenal 97%
2-Methyl-2-pentenal
Formel: C₆H₁₀O
Molekylvægt: 98.14 g/mol
Kogepunkt: 134…136 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0.86 g/cm³
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006978
CAS-nummer: 623-36-9
EINECS: 210-789-5
UN nummer: 1988
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %