2-Octen cis- and trans-mixture ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L03862.06 L03862.14
L03862.06EA 429 DKK
L03862.06 L03862.14
2-Octen cis- and trans-mixture ≥98%
2-Octene
Purity: 98% CAS No.: 111-67-1 Molecular Formula: C8H16 Formula Weight: 112.22 Flash Point: 14°(57°F) Refractive Index: 1.4150 Boiling Point: 123-125° Beilstein Reference: 1719495 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009532
Formel: C₈H₁₆
Molekylvægt: 112.22 g/mol
Kogepunkt: 123…125 °C
Smeltepunkt: –106.8 °C
Massefylde: 0.715
Flammepunkt: 14 °C (57 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009532
CAS-nummer: 111-67-1
EINECS: 203-894-2
UN nummer: 3295
ADR: 3 II