Eddikesyre 90% 90, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
20109.295EA 297 DKK
20109.295 20109.364
Eddikesyre 90% 90, GPR RECTAPUR®
Eddikesyre
Formel: H₃CCOOH
Molekylvægt: 60.05 g/mol
Kogepunkt: 118
Smeltepunkt: 17
Flammepunkt: 38,5
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN nummer: 2789
ADR: 8 (3) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 89 - 91 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm