Zink Stabilised, powder analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
MQ300
1.08789.0500 1.08789.1000
1.08789.0500EA 639 DKK
1.08789.0500 1.08789.1000
Zink Stabilised, powder analysis_for, Supelco®
Zinc
Formel: Zn
Molekylvægt: 65.39 g/mol
Kogepunkt: 908
Smeltepunkt: 420
Massefylde: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10255
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble,(reaction)
Melting Point 420 °C
Molar Mass 65.39 g/mol
Bulk Density 1800 - 2700 kg/m3
Boiling Point 908 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (487 °C)
Density 7.14 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 460 °C