Octan-1-sulfonsyre natrium salt, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Sodium octane-1-sulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12292.0005 1.12292.0025 1.12292.0002
1.12292.0005EA 567 DKK
1.12292.0005 1.12292.0025 1.12292.0002
Octan-1-sulfonsyre natrium salt, Sigma-Aldrich®
Octan-1-sulfonsyre natrium salt
Formel: C₈H₁₇NaO₃S
Molekylvægt: 216.28 g/mol
Smeltepunkt: > 300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007544
CAS-nummer: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 216.27 g/mol
Bulk Density 345 kg/m3
pH 5.5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)