Servietter til generel anvendelse, WYPALL* L40
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7462 7461 5701 7471
115-0185EA 385 DKK
115-0185 KIMB7461 KIMB5701 115-1549
Servietter til generel anvendelse, WYPALL* L40
Papirservietter Engangsservietter og - håndklæder Papirservietter til alment brug
WYPALL* L40 servietter absorberer let store spild og lækager og er derfor ideelle til rutinerengøring og -vedligeholdelse i industrien. De er også bløde nok til at kunne bruges til at tørre snavs og væske af ansigt og hænder.
  • Ideel til brug ved arbejdsbordet
  • fremstillet af cellulose/latex
Farve: Hvid.