Osmium 99.9% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
385160010 385160050
ACRO385160010EA 1500 DKK
ACRO385160010 ACRO385160050
Osmium 99.9% (trace metals basis)
Osmium
Formel: Os
Kogepunkt: 5027 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 3045 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011147
CAS-nummer: 7440-04-2
EINECS: 231-114-0
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Blue-grey Powder
Particle Size/Sieve analysis ≤100 mesh
Total trace metal impurities ≤0.1 %