Chrom ≥99.996% (metals basis), chunks 2-15 mm (0.08-0.59 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
44565.09 44565.18
44565.09EA 1280 DKK
44565.09 44565.18
Chrom ≥99.996% (metals basis), chunks 2-15 mm (0.08-0.59 in)
Chromium
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
Kogepunkt: 2469 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1840 °C
Massefylde: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010944
CAS-nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288