Chrom ≥99.99% (metals basis), pulver -60 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
44556.22 44556.36
44556.22EA 1750 DKK
44556.22 44556.36
Chrom ≥99.99% (metals basis), pulver -60 mesh
Chromium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010944
CAS-nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,III