Chrom ≥99.99% (metals basis), pieces 1-25 mm (0.04-1 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43066.A1 43066.30 43066.18
43066.A1EA 19790 DKK
43066.A1 43066.30 43066.18
Chrom ≥99.99% (metals basis), pieces 1-25 mm (0.04-1 in)
Chromium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Physical Form: Broken plate Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
Kogepunkt: 2469 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1840 °C
Massefylde: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010944
CAS-nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288