Chrom ≥99.95% (metals basis), cubes typ. 6.35 mm (0.25 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42310.09 42310.18 42310.30
42310.09EA 646 DKK
42310.09 42310.18 42310.30
Chrom ≥99.95% (metals basis), cubes typ. 6.35 mm (0.25 in)
Chromium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
Kogepunkt: 2469 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1840 °C
Massefylde: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010944
CAS-nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288