Chrom ≥99.2% (metals basis), powder APS <10 µm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
41797.18 41797.30 41797.A1
41797.18EA 992 DKK
41797.18 41797.30 41797.A1
Chrom ≥99.2% (metals basis), powder APS <10 µm
Chromium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
Molekylvægt: 52 g/mol
Kogepunkt: 2469
Smeltepunkt: 1840
Massefylde: 7.2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010944
CAS-nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,02288