Chrom ≥99.99% (metals basis), pulver -100+325 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
35668.09 35668.18
35668.09EA 1670 DKK
35668.09 35668.18
Chrom ≥99.99% (metals basis), pulver -100+325 mesh
Chromium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010944
CAS-nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,III