Chrom ≥99.2% (metals basis), pieces 3-12 mm (0.12-0.47 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
00472.22 00472.36
00472.22EA 1310 DKK
00472.22 00472.36
Chrom ≥99.2% (metals basis), pieces 3-12 mm (0.12-0.47 in)
Chromium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
Kogepunkt: 2469 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1840 °C
Massefylde: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010944
CAS-nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288