Zink, powder
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
9524.1 9524.2
ROTH9524.1EA 0 DKK
ROTH9524.1 ROTH9524.2
Zink, powder
Zinc
Formel: Zn
Molekylvægt: 65.39 g/mol
Kogepunkt: 908
Smeltepunkt: 420
Massefylde: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN nummer: 1436
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,10255