Zink 99.999% (trace metals basis), powder 40 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
367260100 367260500
ACRO367260100EA 1800 DKK
ACRO367260100 ACRO367260500
Zink 99.999% (trace metals basis), powder 40 mesh
Zinc
Formel: Zn
Molekylvægt: 65.39 g/mol
Kogepunkt: 908
Smeltepunkt: 420 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN nummer: 1436
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,10255
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %