Zink 99.995% (trace metals basis), powder
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
194500050
194500500
ACRO194500050EA
1190
DKK
ACRO194500050
ACRO194500500
Zink 99.995% (trace metals basis), powder
Zinc
Formel:
Zn Kogepunkt: 907 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 420 °C Massefylde: 7,13 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011291 CAS-nummer: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 UN nummer: 1436 ADR: 4.3,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Grey Powder |
Total trace metal impurities | ≤50 ppm |