Analysevægte, Explorer®
Leverandør: OHAUS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
83021332 83021331 83021333 83021335 83021336
611-2394EA 45350 DKK
611-2394 611-2393 611-2395 611-2396 611-2397
Analysevægte, Explorer®
Vægte
Et udvalg af 4-cifrede vægte med indbygget berøringsskærm, avanceret vejnings- og afstandssensorteknik. Styreenheden, der er let at bruge, kan monteres på basen, over basen på en søjle (ekstraudstyr), på en væg eller på afstand (op til 3 m med et kabel (ekstraudstyr)). Displayet med berøringsskærm og med universelle ikoner og oplysningsprompter gør det enkelt at bruge opsætningsfunktionerne og de grundlæggende funktioner. Derefter har brugeren mulighed for at bruge afstandssensorerne til håndfri betjening ved håndtering af følsomt prøvemateriale. Vægtene har mange anvendelsesmuligheder for grundlæggende vejning i forbindelse med SQC og har korte stabiliseringstider og optimerede ydelsesspecifikationer.
  • Display med berøringsskærm og med justering af synsvinkel i en aftagelig styreenhed
  • Avanceret vejningsteknologi med stabiliseringstider på mindre end 3 sekunder
  • SmarText™-software tekstprompter, der gør det lettere at navigere i menuerne, herunder funktionen 'Level assist', som er en lysende niveauindikator
  • Indbygget AutoCal™-kalibrering
  • To multifunktions-afstandssensorer giver håndfri betjening af grundlæggende og brugervalgte funktioner
  • LIMS kompatibilitet
Vægtene er forsynet med et rammeløst vejehus af glas med let adgang, central belysning og låger, der kan tages af i forbindelse med rengøring.
Bestillingsoplysninger: A selection of OIML EC approved balances are also available from Avantor. For models with automatic draft shield door operation via touch-free sensors and also a full range of accessories for the Explorer® balances, please contact your local Avantor sales office.