Zink ≥99.9%, pellets, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
29080.238EA 634 DKK
29080.238 29080.295 29080.410
Zink ≥99.9%, pellets, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Zinc
Formel: Zn
Molekylvægt: 65.39 g/mol
Kogepunkt: 908
Smeltepunkt: 420
Massefylde: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99.9 %
Mean diameter 3 to 8 mm
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 30 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 0.003 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Sn (Tin) Max. 50 ppm