Præcisionsvægte, Explorer®
Leverandør: OHAUS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
83021348 83021341 83021343 83021366 83021350 83021351 83021356 83021357 83021358 83021360 83021361 83021362 83021363 83021365 83021342 30061979 30061980 30061981 30061982 30061983 30061984
611-2401EA 43210 DKK
611-2401 611-2398 611-2400 611-2412 611-2402 611-2403 611-2404 611-2405 611-2406 611-2407 611-2408 611-2409 611-2410 611-2411 611-2399 611-5302 611-5303 611-5304 611-5305 611-5306 611-5307
Præcisionsvægte, Explorer®
Vægte
Et udvalg af vægte med indbygget berøringsskærm, avanceret vejnings- og afstandssensorteknik. Styreenheden, der er let at bruge, kan monteres på basen, over basen på en søjle (ekstraudstyr), på en væg eller på afstand (op til 3 m med et kabel (ekstraudstyr)). Displayet med berøringsskærm og med universelle ikoner og oplysningsprompter gør det enkelt at bruge opsætningsfunktionerne og de grundlæggende funktioner. Derefter har brugeren mulighed for at bruge afstandssensorerne til håndfri betjening ved håndtering af følsomt prøvemateriale. Vægtene har mange anvendelsesmuligheder for grundlæggende vejning i forbindelse med SQC og har korte stabiliseringstider og optimerede ydelsesspecifikationer.
  • Display med berøringsskærm og med justering af synsvinkel i en aftagelig styreenhed
  • Avanceret vejningsteknologi med stabiliseringstider på mindre end 2 sekunder
  • SmarText-software tekstprompter, der gør det lettere at navigere i menuerne, herunder funktionen Level assist, som er en lysende niveauindikator
  • Indbygget AutoCal™-kalibrering
  • To multifunktions-afstandssensorer giver håndfri betjening af grundlæggende og brugervalgte funktioner
  • LIMS kompatibilitet
1 mg vægtene er forsynet med et rammeløst vejehus af glas med let adgang, central belysning og låger, der kan tages af i forbindelse med rengøring.
Bestillingsoplysninger: A selection of OIML EC approved balances are also available from Avantor. For the full range of accessories for the Explorer® please contact your local Avantor sales office.