Rentrumshætter, Kimtech™ A5
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
36072 25797
113-7732EA 4200 DKK
113-7732 114-9642
Rentrumshætter, Kimtech™ A5
Engangsbeklædning
Den justerbare hætte er fremstillet af åndbart SMS-materiale, som føles som stof. Den er også forsynet med gennemført elastik og svejsede sømme.
  • More breathable than many other leading brands
  • Average bacterial filtration efficiency (BFE) of 96%
  • Pull-down ties in the back to assist in the gowning process
  • No gaps between hood and mask ensures exhaled air is filtered
  • Vacuum packed for added sterility assurance
Velegnet til brug i renrum af klasse 100, ISO 5, M3,5.
Certificeringer: Type 6 [PB]; Cat. III
Emballering: Trelagsemballeret.