Zink ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.01+/-0.0025 mm (0.0004+/-0.0001 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
45059.FF 45059.FI
45059.FFEA 3570 DKK
45059.FF 45059.FI
Zink ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.01+/-0.0025 mm (0.0004+/-0.0001 in)
Zinc
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈0.045g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Kogepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 420 °C
Massefylde: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255