Zink ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42706.G1
42706.G5
42706.G9
42706.G1EA
684
DKK
42706.G1
42706.G5
42706.G9
Zink ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Zinc
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈22.4g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formel:
Zn Kogepunkt: 908 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 420 °C Massefylde: 7,14 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011291 CAS-nummer: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |