Zink ≥99.8%, granules ACS -20 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
36602.A1 36602.36 36602.22
36602.A1EA 1950 DKK
36602.A1 36602.36 36602.22
Zink ≥99.8%, granules ACS -20 mesh
Zinc
Purity: 99.8% min CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Molekylvægt: 65.39 g/mol
Kogepunkt: 908
Smeltepunkt: 420
Massefylde: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255