Zink ≥99.994% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
12055.G2 12055.G6 12055.H2
12055.G2EA 801 DKK
12055.G2 12055.G6 12055.H2
Zink ≥99.994% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Zinc
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈0.35g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Kogepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 420 °C
Massefylde: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255