Zink ≥99.994% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
12054.G5 12054.G1
12054.G5EA 2190 DKK
12054.G5 12054.G1
Zink ≥99.994% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Zinc
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈1.40g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Molekylvægt: 65.39 g/mol
Kogepunkt: 908
Smeltepunkt: 420
Massefylde: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255