Zink ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10760.18 10760.30 10760.A1
10760.18EA 2500 DKK
10760.18 10760.30 10760.A1
Zink ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Zinc
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Kogepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 420 °C
Massefylde: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255