Zink 99,99 Metals basis, shots, Ø 10mm (0.4in), Thickness: 2 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10440.36 10440.A3 10440.22
10440.36EA 1190 DKK
10440.36 10440.A3 10440.22
Zink 99,99 Metals basis, shots, Ø 10mm (0.4in), Thickness: 2 mm (0.08 in)
Zinc
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Molekylvægt: 65.39 g/mol
Kogepunkt: 908
Smeltepunkt: 420
Massefylde: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255