Zink ≥99% (metals basis), foil, Thickness: 1.6 mm (0.063 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10438.KG 10438.KJ
10438.KGEA 564 DKK
10438.KG 10438.KJ
Zink ≥99% (metals basis), foil, Thickness: 1.6 mm (0.063 in)
Zinc
Purity: 99% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈255g/15x15cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Kogepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 420 °C
Massefylde: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255