Zink ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
00422.0R 00422.BT 00422.RM
00422.0REA 1640 DKK
00422.0R 00422.BT 00422.RM
Zink ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Zinc
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈9.03g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Molekylvægt: 65.39 g/mol
Kogepunkt: 908
Smeltepunkt: 420
Massefylde: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255