Zink 99+%, mossy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
201455000 201450010 201450050
ACRO201455000EA 476 DKK
ACRO201455000 ACRO201450010 ACRO201450050
Zink 99+%, mossy
Zinc
Formel: Zn
Kogepunkt: 907 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 419 °C
Massefylde: 7,14 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Silver grey Mossy flakes
Total trace metal impurities ≤1.0 %