Zink 99+%, mossy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
201455000
201450010
201450050
ACRO201455000EA
476
DKK
ACRO201455000
ACRO201450010
ACRO201450050
Zink 99+%, mossy
Zinc
Formel:
Zn Kogepunkt: 907 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 419 °C Massefylde: 7,14 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011291 CAS-nummer: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Silver grey Mossy flakes |
Total trace metal impurities | ≤1.0 % |